14001
Benzyltrimethylammonium tetrachloroiodate
≥98.0% (AT)
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98.0% (AT)
form
solid
SMILES string
Cl[I-](Cl)(Cl)Cl.C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.Cl4I/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-5(2,3)4/h4-8H,9H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI key
IBXYFQYYVRYALP-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?