Merck
133612
Sigma-Aldrich
4-Biphenylacetonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C6H4CH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
193.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
88-92 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
phenyl
cadena SMILES
N#CCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H11N/c15-11-10-12-6-8-14(9-7-12)13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10H2
Clave InChI
HSZCNGTZJWZAMF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Biphenylacetonitrile on condensation reaction with ethyl phenyl propiolate yields biphenyl derivatives of acetylenic β-ketocyanide[1].
Aplicación
4-Biphenylacetonitrile was used to study the adsorption orientation of the biphenyl derivatives on the Au colloidal surfaces with α-cyclodextrins[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The Fluorescence Study of the Induced Adsorption Orientation of Biphenyl Derivatives on Au Colloidal Surface.
Lee JK and Yu S-C.
Bull. Korean Chem. Soc., 30(7), 1637-1637 (2009)
Condensation of acetylenic esters with biphenyl compounds having active methylene groups.
Al-Jallo HN.
Journal of Chemical and Engineering Data, 17(4), 513-514 (1972)