Merck
C28006
Sigma-Aldrich
(4-Chlorophenyl)acetonitrile
96%
Sinónimos:
4-Chlorobenzyl cyanide
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 65,10
US$ 65,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 65,10
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
151.59
Beilstein:
971171
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 65,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
solid (or Semi-Solid or Liquid)
bp
265-267 °C (lit.)
mp
25-28 °C (lit.)
densidad
1.19 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H6ClN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5H2
Clave InChI
IVYMIRMKXZAHRV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
271.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
133 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)