130982
4,6-Dichlororesorcinol
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
bp
254 °C (lit.)
mp
104-106 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Oc1cc(O)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O2/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2,9-10H
Clave InChI
GRLQBYQELUWBIO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?