Merck
225339
Sigma-Aldrich
2,3-Dichlorobenzoic acid
97%
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 102,00
US$ 102,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 102,00
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
191.01
Beilstein:
1946217
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 102,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
168-170 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadena SMILES
OC(=O)c1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
QAOJBHRZQQDFHA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,3-Dichlorobenzoic acid is an intermediate metabolite of polychlorinated biphenyls (PCBs)[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M Seto et al.
Applied and environmental microbiology, 61(9), 3353-3358 (1995-09-01)
We have characterized a biphenyl degrader, Rhodococcus sp. strain RHA1. Biphenyl-grown cells of strain RHA1 efficiently transformed 45 components in the 62 major peaks of a polychlorinated biphenyl (PCB) mixture of Kanechlors 200, 300, 400, and 500 within 3 days