Merck
126845
Sigma-Aldrich
N,N′-Diethyl-2-butene-1,4-diamine
95%
Sinónimos:
N ,N ′-Diethyl-2-butene-1,4-diamine
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5NHCH2CH=CHCH2NHC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
142.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.4587 (lit.)
bp
80-83 °C/8 mmHg (lit.)
densidad
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCNC\C=C\CNCC
InChI
1S/C8H18N2/c1-3-9-7-5-6-8-10-4-2/h5-6,9-10H,3-4,7-8H2,1-2H3/b6-5+
Clave InChI
YWWSWEIXJXYQJB-AATRIKPKSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)