Merck
726184
Sigma-Aldrich
trans-4-Cyclohexene-1,2-diamine dihydrochloride
≥98.0%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 368,00
US$ 368,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 368,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12N2 · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
185.09
Beilstein:
3124971
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 368,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98.0%
98.0-102.0% (AT)
Formulario
powder
cadena SMILES
Cl.Cl.N[C@@H]1CC=CC[C@H]1N
InChI
1S/C6H12N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2;2*1H/t5-,6-;;/m1../s1
Clave InChI
UQRRHSHMGMLJDM-BNTLRKBRSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
W.C.M.C. Kokke, F.A. Varkevisser
The Journal of Organic Chemistry, 39, 1535-1539 (1974)
A. Burgos, G.J. Ellames
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, XLI, 443-449 (1998)