Merck
125245
Sigma-Aldrich
5-Chlorovaleroyl chloride
96%
Sinónimos:
5-Chloropentanoyl chloride
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 167,00
50 G
US$ 503,00
US$ 167,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 167,00
50 G
US$ 503,00
About This Item
Fórmula lineal:
Cl(CH2)4COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
155.02
Beilstein:
1745182
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 167,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.464 (lit.)
bp
38-39 °C/0.15 mmHg (lit.)
densidad
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
chloro
cadena SMILES
ClCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C5H8Cl2O/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2
Clave InChI
SVNNWKWHLOJLOK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
5-Chlorovaleroyl chloride is commonly used as alkylating agent in the synthesis of pharmaceutical intermediates and other specialty chemicals[1].
Aplicación
5-Chlorovaleroyl chloride (5-CVC) has been used in the development and validation of a GC-FID method for the analysis of low level impurities present in 5-CVC[1]. It has been used in the synthesis of anion-exchange resins by acylation of polystyrene/divinylbenzene and subsequent amination with trimethylamine[2].
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Effect of the acylating agent on the selectivity of anion-exchange resins and separation efficiency.
Kas'yanova TN, et al.
Moscow University Chemistry Bulletin, 62(5), 286-289 (2007)
Liya Tang et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 53(3), 309-314 (2010-05-05)
5-Chlorovaleroyl chloride (5-CVC) is commonly used as an alkylating agent in the synthesis of pharmaceutical intermediates, active ingredients, as well as other specialty chemicals. It is critical to monitor the impurities present in 5-CVC as they may have a direct