343528
Benzyl sulfone
99%
Sinónimos:
Dibenzyl sulfone
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
solid
SMILES string
O=S(=O)(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2S/c15-17(16,11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI key
AWHNUHMUCGRKRA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Categorías relacionadas
General description
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c