Merck
755508
Sigma-Aldrich
8-Methylquinoline N-oxide
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 160,00
5 G
US$ 763,00
US$ 160,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 160,00
5 G
US$ 763,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
159.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 160,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
mp
240-260 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O-][N+]1=CC=CC2=C1C(C)=CC=C2
InChI
1S/C10H9NO/c1-8-4-2-5-9-6-3-7-11(12)10(8)9/h2-7H,1H3
Clave InChI
PIOGDSHYODXWAK-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Biao Lu et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(40), 14070-14072 (2010-09-22)
Gold-catalyzed intermolecular oxidations of internal alkynes have been achieved with high regioselectivities using 8-alkylquinoline N-oxides as oxidants and in the absence of acid additives. Synthetically versatile α,β-unsaturated carbonyls are obtained in good to excellent yields and with excellent E-selectivities. A