Merck
118710
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,4-pentadiene
99%
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHCH2C(CH3)=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
82.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.406 (lit.)
bp
56 °C (lit.)
densidad
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=C)CC=C
InChI
1S/C6H10/c1-4-5-6(2)3/h4H,1-2,5H2,3H3
Clave InChI
DRWYRROCDFQZQF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Methyl-1,4-pentadiene forms an organotrifluoroborate reagent by cross-metathesis reaction with vinylboronate[1]. It reacts with bromo or iodo benzene in the presence of piperidine and palladium acetate-tri-o-tolylphosphine catalyst to give 1-phenyl-5-piperidino-3-alkenes[2].
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
28.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jorge Esteban et al.
Organic letters, 10(21), 4843-4846 (2008-10-08)
The key C10-C26 fragment in a total synthesis of (-)-amphidinolide E has been prepared from an oxolane-containing C10-C17 segment (9, derived from L-glutamic acid) via a Julia-Kocienski reaction with aldehyde 3, followed by a Sharpless AD to obtain the desired
Palladium-catalyzed arylation and vinylation of 1, 4-dienes.
Bender DD, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47(7), 1278-1284 (1982)