Merck
118362
Sigma-Aldrich
cis-1,3-Dimethylcyclohexane
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H10(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
112.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
presión de vapor
40.5 mmHg ( 37.7 °C)
Ensayo
99%
temp. de autoignición
583 °F
índice de refracción
n20/D 1.423 (lit.)
bp
120 °C (lit.)
densidad
0.784 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@@H]1CCC[C@H](C)C1
InChI
1S/C8H16/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8+
Clave InChI
SGVUHPSBDNVHKL-OCAPTIKFSA-N
Descripción general
cis-1,3-Dimethylcyclohexane undergoes ring opening reaction via dicarbene mechanism in the presence of iridium catalyst supported on SiO2.
Aplicación
cis-1,3-Dimethylcyclohexane was used to study the transport and structural phase dynamics exhibited by mixed hydrocarbon multilayer assemblies.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Surface-mediated segregation and transport processes in mixed hydrocarbon multilayer assemblies.
Bishop AR, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 104(4), 747-753 (2000)
Ring opening of 1, 2-and 1, 3-dimethylcyclohexane on iridium catalysts.
Do PT, et al.
J. Catal., 238(2), 477-488 (2006)