Merck
118133
Sigma-Aldrich
2-Cyanophenylacetonitrile
97%
Sinónimos:
α-Cyano-o-tolunitrile, Homophthalonitrile
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 97,30
US$ 97,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 97,30
About This Item
Fórmula lineal:
NCC6H4CH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
142.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 97,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
N#CCc1ccccc1C#N
InChI
1S/C9H6N2/c10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-11/h1-4H,5H2
Clave InChI
GKHSEDFDYXZGCG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Cyanophenylacetonitrile undergoes carbocyclization reaction with bromoacrylonitriles to give naphthylamine[1].
Aplicación
2-Cyanophenylacetonitrile may be used in the synthesis of 2, 5-diphenylpyrazine[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Single step synthesis of 2, 4-dicyanonaphthylamines from synthetic equivalents of a-cyanoalkynes.
Reux D and Pochat F.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 20, 1419-1420 (1991)
A novel synthesis of 2, 5-diphenylpyrazine.
Luo M, et al.
Research on Chemical Intermediates, 36(5), 491-494 (2010)