Merck
116173
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-pyridinol
99%
Sinónimos:
2-Bromo-3-hydroxypyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4BrNO
Número de CAS:
Peso molecular:
174.00
Beilstein:
109829
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
99%
mp
185-188 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Oc1cccnc1Br
InChI
1S/C5H4BrNO/c6-5-4(8)2-1-3-7-5/h1-3,8H
Clave InChI
YKHQFTANTNMYPP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Bromo-3-pyridinol has been used in the preparation of 2-bromo-4,6-diiodo-3-pyridinol[1]. It has also been used in the total synthesis of pterocellin A by reacting with kojic acid[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Halogenation of Pyridinols using Bis(sym-collidine)iodine(I) and Bis(sym-collidine)bromine(I) hexafluorophosphate.
Tetrahedron Letters, 38(14), 2467-2470 (1997)
Meaghan M O'Malley et al.
Organic letters, 8(12), 2651-2652 (2006-06-02)
The first total synthesis of pterocellin A (1) was achieved in 10 linear steps from commercially available kojic acid (6) and 2-bromo-3-pyridinol (11) in a convergent sequence. The key constructive steps are a directed lithiation to couple two pyridines and