113352
1,4-Di-tert-butylbenzene
98%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
solid
bp
236 °C (lit.)
mp
76-78 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22/c1-13(2,3)11-7-9-12(10-8-11)14(4,5)6/h7-10H,1-6H3
InChI key
OOWNNCMFKFBNOF-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?