Documentos clave
8.22330
Sigma-Aldrich
Methyl benzoate
for synthesis
Sinónimos:
Methyl benzoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
136.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
202-259-7
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.36 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
510 °C
potencia
1177 mg/kg LD50, oral (Rat)
2170 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
8.6-20 % (v/v)
bp
199 °C/1013 hPa
mp
-12 °C
temperatura de transición
flash point 82 °C
densidad
1.09 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clave InChI
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.086 - 1.088
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup