272469
2-Cyanothioacetamide
97%
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
118-120 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitrile
cadena SMILES
NC(=S)CC#N
InChI
1S/C3H4N2S/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H2,5,6)
Clave InChI
BHPYMZQTCPRLNR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?