05180
DL-Alanine ethyl ester hydrochloride
≥99.0% (AT)
About This Item
Productos recomendados
assay
≥99.0% (AT)
form
solid
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
colorless to white
mp
85-87 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].CCOC(=O)C(C)N
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-8-5(7)4(2)6;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H
InChI key
JCXLZWMDXJFOOI-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?