Supelco
SUPELCOSIL™ LC-18-DB HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 3.3 cm × 3 mm
Supelco
SUPELCOSIL™ LC-18-DB HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Supelco
SUPELCOSIL™ LC-18-DB HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Supelco
SUPELCOSIL™ LC-18-DB HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Supelco
SUPELCOSIL™ LC-18-DB HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Supelco
SUPELCOSIL™ LC-18-DB HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 3.3 cm × 4.6 mm
Supelco
SUPELCOSIL™ LC-18-DB Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
Supelco
SUPELCOSIL™ LC-18-DB HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Supelco
SUPELCOSIL™ LC-18-DB Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Supelco
SUPELCOSIL™ LC-18-DB Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Supelco
SUPELCOSIL™ LC-18-DB HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm
Supelco
SUPELCOSIL™ LC-18-DB HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Supelco
SUPELCOSIL™ LC-18-DB HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 4 mm
Supelco
SUPELCOSIL™ LC-18 Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Supelco
SUPELCOSIL™ LC-18 Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 3 mm
Supelco
SUPELCOSIL™ LC-18 Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Supelco
SUPELCOSIL™ LC-NH2-NP HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Supelco
SUPELCOSIL™ LC-18-S HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Supelco
SUPELCOSIL™ LC-18-S HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
Supelco
SUPELCOSIL™ LC-18-S HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Supelco
SUPELCOSIL™ LC-NH2-NP Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Supelco
SUPELCOSIL™ LC-18 Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm