Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Form:
liquid
Quality level:
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
synthetic
Quality Level
form
liquid
species reactivity
human
concentration
200 μg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Immunogen
19 amino acids near the amino terminus of human ESX1.
Application
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Other Notes
This peptide blocks the action of antibody SAB3500396.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
related product
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nell’Archivio dei documenti.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SBP3500396-0.05MG | 04061832161440 |
Il team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica