Z719439
Sorenson™ low binding aerosol barrier tips
MultiGuard, no graduation, maximum volume 200 μL
Synonyme(s) :
Aerosol Barrier Tips
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
colorless
polypropylene
Stérilité
sterile
sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier
Conditionnement
pack of 96 ea (Racked)
Fabricant/nom de marque
Sorenson 14220T
Volume maximum
200 μL
Volume
200 μL
Type de liaison
low binding surface