SRP0354
Aurora Kinase A active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
ARK1, AURA, BTAK, STK6
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
50 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Technique(s)
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... AURKA(6790)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable