SML2392
DREADD Agonist 21 dihydrochloride
≥98% (HPLC), powder, DREADD agonist
Synonyme(s) :
11-(1-piperazinyl)-5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine dihydrochloride, 11-(Piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine; 11-Piperazinyldibenzo[b,e][1,4]diazepine dihydrochloride, Compound 21 dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
DREADD Agonist 21 dihydrochloride, ≥98% (HPLC)
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
yellow to brown
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C1(C=CC=C2)=C2C(N3CCNCC3)=NC(C=CC=C4)=C4N1
InChI
1S/C17H18N4/c1-2-6-14-13(5-1)17(21-11-9-18-10-12-21)20-16-8-4-3-7-15(16)19-14/h1-8,18-19H,9-12H2
Clé InChI
JCBYXNSOLUVGTF-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable