Documents
P7208
Sigma-Aldrich
Pertussis toxin
from Bordetella pertussis, lyophilized powder, protein endotoxin
Synonyme(s) :
Facteur histamino-sensibilisant, IAP, PTX, Pertussigène, Protéine activant les îlots de Langerhans
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
product name
Toxine pertussique from Bordetella pertussis, lyophilized powder
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
Bordetella pertussis Tohama I ... ptxA(2665068) , ptxB(2665069) , ptxC(2665408)
Description générale
La toxine pertussique (PT) (ou anatoxine coquelucheuse) est une toxine complexe à plusieurs sous-unités qui possède une sous-unité active (A) et cinq sous-unités de liaison (B5). La toxine pertussique pénètre dans les cellules de mammifères par endocytose en se fixant aux molécules glycosylées à la surface des cellules.
Application
Cette toxine est sécrétée par B. pertussis sous une forme inactive. Lorsque l'oligomère B de la toxine pertussique se lie à la membrane cellulaire, cela active la sous-unité S1 de son protomère A, probablement sous l'action du glutathion et de l'ATP. Kaslow et al. ont décrit un protocole d'activation de la toxine pertussique in vitro.
La toxine pertussique issue de Bordetella pertussis a été utilisée : comme bloqueur de la sous-unité Gαi du récepteur de chimiokine (CXCR4) pour mesurer le taux de Ca2+ intracellulaire dans des lignées de cellules de cancer du sein, pour caractériser la signalisation par la sous-unité Gi impliquée lors d'une exposition à de la sélectine P et à du facteur tissulaire (TF) induite par l'ADP, pour induire une vascularite auto-immune dans un modèle de rat.
Actions biochimiques/physiologiques
La toxine pertussique catalyse l'ADP-ribosylation des sous-unités α des protéines Gi, Go et Gt hétérotrimériques de régulation du nucléotide guanine. Cela empêche les hétérotrimères de protéine G d'interagir avec les récepteurs, inhibant leur couplage et leur activation. Dans la mesure où les sous-unités Gα restent sous leur forme inactive, liée au GDP, elles sont incapables d'inactiver l'adénylyl cyclase ou d'ouvrir les canaux K+.
Caractéristiques et avantages
Ce composé fait partie de notre sélection de produits pour la recherche sur les nucléotides cycliques. Cliquez ici pour découvrir d'autres produits de notre sélection pour les nucléotides cycliques. Pour en savoir plus sur les petites molécules bioactives destinées à d'autres domaines de la recherche, rendez-vous sur sigma.com/discover-bsm.
Ce composé figure sur la page Protéines G (hétérotrimériques) du Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction (manuel de classification des récepteurs et de transduction du signal). Cliquez ici pour consulter les autres pages du manuel.
Forme physique
Poudre lyophilisée contenant des tampons chlorure de sodium et phosphate de sodium
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Takashi Hosokawa et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 199(6), 2008-2019 (2017-08-05)
Mechanistic target of rapamycin complex (mTORC)1 integrates intracellular sufficiency of nutrients and regulates various cellular functions. Previous studies using mice with conditional knockout of mTORC1 component proteins (i.e., mTOR, Raptor, and Rheb) gave conflicting results on the roles of mTORC1
Wendy Atkinson et al.
PloS one, 7(3), e33671-e33671 (2012-03-30)
An alternative hypothesis has been proposed implicating chronic cerebrospinal venous insufficiency (CCSVI) as a potential cause of multiple sclerosis (MS). We aimed to evaluate the validity of this hypothesis in a controlled animal model. Animal experiments were approved by the
Orr Ofek et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 26(2), 308-316 (2010-08-31)
CB2 is a Gi protein-coupled receptor activated by endo- and phytocannabinoids, thus inhibiting stimulated adenylyl cyclase activity. CB2 is expressed in bone cells and Cb2 null mice show a marked age-related bone loss. CB2-specific agonists both attenuate and rescue ovariectomy-induced
Nicholas H Carbonetti
Future microbiology, 5(3), 455-469 (2010-03-10)
Pertussis toxin and adenylate cyclase toxin are two important virulence factors of Bordetella pertussis, the bacterial cause of the respiratory disease pertussis or whooping cough. In addition to studies on the structure, function and role in pathogenesis of these two
G D'Agostino et al.
British journal of anaesthesia, 121(4), 962-968 (2018-09-22)
The metastatic potential of breast cancer cells has been strongly associated with overexpression of the chemokine CXCL12 and the activity of its receptor CXCR4. Lidocaine, a local anaesthetic that can be used during breast cancer excision, inhibits the growth, invasion