Principaux documents
SAB5702159
Sigma-Aldrich
Anti-NEK7 Antibody, clone 7Y3B10, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
NIMA-related kinase 7
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
7Y3B10, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
32 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
0.54 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MSPERIHENGYNFKSDIWSLGCLLYEMAALQSPFYGDKMNLYSLCKKIEQCDYPPLPSDHYSEELRQLVNMCINPDPEKRPDVTYVYDVAKRMHACTASS
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NEK7(140609)
Description générale
NIMA-related kinases share high amino acid sequence identity with the gene product of the Aspergillus nidulans 'never in mitosis A' gene, which controls initiation of mitosis.[supplied by OMIM, Jul 2002]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 203-302 of human NEK7 (Q8TDX7).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1