SAB5500066
Anti-CD42B antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP219, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-BDPLT1, Anti-BDPLT3, Anti-BSS, Anti-CD42B, Anti-CD42b-alpha, Anti-DBPLT3, Anti-GP1B, Anti-GPIbA, Anti-GPIbalpha
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in proprietary host
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SP219, monoclonal
Espèces réactives
human (tested)
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
dog, mouse
Technique(s)
flow cytometry: 1:400
immunohistochemistry: 1:100
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GP1BA(2811)
Description générale
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable