P1380
L-Proline β-naphthylamide hydrochloride
≥99%, suitable for ligand binding assays
About This Item
Produits recommandés
product name
L-Proline β-naphthylamide hydrochloride, ≥99%
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
powder
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Couleur
white to off-white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.O=C(Nc1ccc2ccccc2c1)[C@@H]3CCCN3
InChI
1S/C15H16N2O.ClH/c18-15(14-6-3-9-16-14)17-13-8-7-11-4-1-2-5-12(11)10-13;/h1-2,4-5,7-8,10,14,16H,3,6,9H2,(H,17,18);1H/t14-;/m0./s1
Clé InChI
UKXYCTFKKXKIPY-UQKRIMTDSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges