P0074
Anti-PERK (C-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-E2AK3, Anti-EIF2AK3, Anti-HsPEK, Anti-PEK, Anti-PRKR-like endoplasmic reticulum kinase, Anti-Pancreatic eIF2α kinase, Anti-WRS
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~150 kDa
Espèces réactives
human (predicted), mouse, rat
Technique(s)
western blot: 1:500-1:1,000 using whole cell lysate of HEK-293T expressing PERK cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EIF2AK3(9451) , Eif2ak3(13666)
mouse ... Eif2ak3(13666)
rat ... Eif2ak3(29702)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Perk gene dosage regulates glucose homeostasis by modulating pancreatic ?-cell functions.