M5693
MEDICA 16
powder, ≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
3,3,14,14-Tetramethylhexadecanedioic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Pf
154-159 °C
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)(CCCCCCCCCCC(C)(C)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C20H38O4/c1-19(2,15-17(21)22)13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-20(3,4)16-18(23)24/h5-16H2,1-4H3,(H,21,22)(H,23,24)
Clé InChI
HYSMCRNFENOHJH-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable