Key Documents
G2403
Glass strips
For thin section (EM) knives
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
MA.01
Description
Pre-washed and ready to use
Conditionnement
pkg of 30 strips
Taille
16 in. (406 mm) × 1 in. (25 mm) × 1/4 in. (6 mm)
Catégories apparentées
Description générale
Specially formulated for microtomy knife making.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1