1.09191
MAS-100 NT®
Portable Microbial Air Sampler for microbial monitoring of ambient air in controlled environments up to ISO 5 cleanrooms.
Synonyme(s) :
systèmes de contrôle microbiologique de l'air, Échantillonneur d'air portatif
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
aluminum hardware
Niveau de qualité
Agence
EN 17141
ISO 14698-1
USP 797
Gamme de produits
MAS-100®
Caractéristiques
portable
Conditionnement
pkg of 1 kit
Fabricant/nom de marque
MAS-100 NT®
Technique(s)
active air sampling: suitable
H × Diam.
25 cm × 11 cm
Poids
2.3 kg (including perforated lid)
Dimension de pores
0.6 mm pore size
Application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilité
for use with 90 mm Petri dishes
Description générale
Application
Composants
Autres remarques
Le couvercle de sécurité est une alternative jetable et prête à l'emploi au crible perforé standard autoclavable en aluminium. Il est fabriqué en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) 100 % recyclable et se présente sous forme de 30 pièces individuelles par emballage, stérilisées et sous double conditionnement. La configuration du tamis micro-perforé du couvercle de sécurité est la même que celle du crible perforé standard, avec 300 orifices de 0,6 mm de diamètre. Cela garantit une vitesse d'impact identique de 19,6 m/s et un d50 nominal de 1,1 µm. La validation simplifiée des taux de récupération, conformément à la norme EN 17141, a généré des valeurs incomparables pour les deux cribles perforés.
Référence : 1.17421
Informations légales
Configuré(e)(s) pour
Produit(s) apparenté(s)
À utiliser avec
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13