Principaux documents
EP5409700006
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-12-17, aerosol tight, to hold, 12 x 5.0 mL Eppendorf Tube®, lid
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
lid
to hold 12 x 5.0 mL Eppendorf Tube®
aerosol tight
fixed angle rotor
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5409700006 (Global)
Paramètres
14,000 rpm
20,600 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5427R
Description générale
Rotors to fit Eppendorf 5427 R refrigerated centrifuge.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG