EP0030119800
Eppendorf® Tube Rack for 0.5 mL Tubes
Holds 48 x 0.5 mL tubes, 3 rows of 16 wells each, pkg of 2 pieces, white, autoclavable
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.11
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
autoclavable
3 rows of 16 wells each
Holds 48 x 0.5 mL tubes
Conditionnement
pkg of 2 pieces
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 30119800
Couleur
white
Catégories apparentées
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG