G-361
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 88030401, human skin, Epithelial
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human skin
Conditionnement
tube of 5 μg 88030401-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88030401-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Triploid, modal n.o 69
Morphologie
Epithelial
Produits
Melanin
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 10
D13S317: 11
D16S539: 15
D5S818: 11
D7S820: 8,11
THO1: 7,9
TPOX: 8,10
vWA: 15,17
Milieu de culture
Procédure de repiquage