COLO 201
87091201, human colon. Clumps of spherical cells in suspension, cuboidal cells in monolayer.
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
COLO 201, 87091201
Source biologique
human colon
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Triploid modal no. 71-78
Morphologie
Clumps of spherical cells in suspension, cuboidal cells in the monolayer
Produits
Carcinoembryonic antigen (CEA) less than produced by COLO 205
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
CSF1PO: 11,12
D13S317: 10
D16S539: 12,13
D5S818: 10,13
D7S820: 9,10
THO1: 8,9
TPOX: 11
vWA: 15
Milieu de culture
Procédure de repiquage