SNL 76/7 Cell Line from mouse
7032801, mouse esophagus, Fibroblast
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
SNL 76/7 Cell Line from mouse, 07032801, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Source biologique
mouse esophagus
Description
Mouse SIM strain embryonic fibroblast
Conditionnement
tube of 5 μg 07032801-DNA-5UG
pkg of vial of cells 07032801-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Fibroblast
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Milieu de culture
Procédure de repiquage