C8726
Caspase 9 human
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli (C-terminal histidine-tagged), buffered aqueous solution, >2,000 units/mg protein
Synonyme(s) :
ICE-Lap6, Mch6
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli (C-terminal histidine-tagged)
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous solution
Activité spécifique
>2,000 units/mg protein
Poids mol.
N-terminal prodomain plus the large subunit. 36 kDa (caspase 9 expressed as a C-terminal histidine-tagged protein appears as a two-subunit protein)
small subunit 13 kDa (subunit containing the histidine tag)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CASP9(842)
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable