Key Documents
C6482
Sigma-Aldrich
Caspase 5 human
recombinant, expressed in E. coli, 5,000 units/mg protein
Synonyme(s) :
ICE(rel)III, TY
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Forme
powder
Activité spécifique
5,000 units/mg protein
Poids mol.
30 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CASP5(838)
Actions biochimiques/physiologiques
Useful in screening caspase inhibitors, studying enzyme kinetics and regulation, determining target substrates, as well as serving as positive controls in caspase activity assays and Western blot analysis.
Définition de l'unité
One unit will hydrolyze 1 nmol of the caspase substrate WEHD-pNA to WEHD and p-nitroaniline per hour at pH 7.2 at 37 °C.
Forme physique
Powder contains 0.052% ammonium sulfate, 0.158% Tris−HCl, and 0.76% sodium chloride.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable