AMAB91223
Anti-Fibronectin Antibody
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, mouse monoclonal, CL3730
Synonyme(s) :
Anti-CIG, Anti-FINC, Anti-GFND2, Anti-LETS, Anti-MSF
About This Item
Produits recommandés
product name
Monoclonal Anti-FN1 antibody produced in mouse, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL3730, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CL3730, monoclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoblotting: 1 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000- 1:2500
Isotype
IgG1
Séquence immunogène
HEEICTTNEGVMYRIGDQWDKQHDMGHMMRCTCVGNGRGEWTCIAYSQLRDQCIVDDITYNVNDTFHKRHEEGHMLNCTCFGQGRGRWKCDPVDQCQDSETGTFYQIGDSWEKYVHGVRYQCYCYGRGIG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FN1(2335)
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Liaison
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable