Anticorps Prestige Antibodies® développés par Atlas Antibodies
Grâce à une caractérisation de très haut niveau et à des tests par lot, nos anticorps monoclonaux et polyclonaux Prestige® permettent de détecter et de cibler plus de 80 % du protéome humain en immunohistochimie (IHC), immunofluorescence (IF), western blotting (WB) dans d'autres applications. Les anticorps Prestige Antibodies® sont soumis à une validation et à une caractérisation parmi les plus rigoureuses qui soient. Les anticorps Prestige® sont développés à partir de la base de données en libre accès du projet The Human Protein Atlas, validés par immunohistochimie, western blotting, immunocytochimie/immunofluorescence ou séquençage de l'ARN et comparés aux données de bioinformatique et à la littérature. Les anticorps Prestige Antibodies® sont caractérisés au moyen d'analyses sur puces tissulaires sur plus de 40 tissus humains normaux différents, plus de 50 lignées cellulaires et plus de 20 types de cancers.
Aperçu du contenu
Besoin d'aide pour trouver l'anticorps adapté à votre application ?
Utilisez notre outil de recherche d'anticorps pour voir et comparer nos anticorps par clonalité, application, réactivité de l'espèce, conjugué, espèce hôte et forme.
Products
Qu'est-ce qui rend les anticorps Prestige Antibodies® uniques ?
Tous les anticorps Prestige Antibodies® sont soumis à une validation et à une caractérisation approfondies au moyen de l'immense base de données du projet The Human Protein Atlas. La faible réactivité croisée des anticorps Prestige Antibodies® avec d'autres protéines provient d'une sélection minutieuse des régions antigéniques, d'une purification par affinité, et du fait qu'ils soient validés et caractérisés pour chaque application dans laquelle leur utilisation a été démontrée. Chaque anticorps est caractérisé lot par lot, avec une validation spécifique de l'application qui comprend des analyses par immunohistochimie, par immunofluorescence, par western blotting et/ou sur puces à protéines.
Validation avancée : une autre raison de faire confiance aux anticorps Prestige Antibodies®
En plus des méthodes de validation classiques employées pour valider et caractériser les anticorps Prestige Antibodies®, nous proposons une validation avancée qui suit les grands principes de la validation des anticorps définis par le Groupe de travail international pour la validation des anticorps (IWGAV pour "International Working Group for Antibody Validation") pour de nombreux anticorps. Bon nombre d'anticorps Prestige Antibodies® sont soumis à une ou plusieurs méthodes de validation avancée, notamment des approches génétiques, une vérification indépendante, une validation orthogonale par séquençage du transcriptome (RNA-Seq) et une validation par tests fonctionnels. Visitez la page suivante pour en savoir plus sur notre validation avancée.
Analyse par immunofluorescence
Analyse par western blotting
Recherche en bases de données bioinformatiques et dans la littérature
Analyse par immunohistochimie
Analyse sur puces à protéines
Produit réservé à une utilisation en recherche. Ne pas utiliser à des fins diagnostiques.
Sauf mention contraire dans les spécifications du produit, nos anticorps sont réservés à la recherche interne et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les usages à des fins commerciales, diagnostiques ou thérapeutiques. Nos méthodes de validation s'appliquent exclusivement aux activités de recherche ; elles ne confirment et ne garantissent en aucun cas que nos anticorps peuvent être employés pour des usages non autorisés, tels que décrits plus haut.
Domaines de recherche
Article : Stem Cell Markers and Antibodies
Article : Neural Stem Cell Markers and Antibodies
Article : Mesenchymal Stem Cell Markers and Antibodies
Brochure : Prestige Antibodies® in Neuroscience
Article : Prestige Antibodies® in Breast Cancer Research
Brochure : Prestige Antibodies® in Colorectal Cancer Research
Applications de la recherche
Protocole : Anticorps Prestige® dans les applications de western blotting
Protocole : Anticorps Prestige® dans les applications d'immunofluorescence
Article : Prestige Antibodies® in Organelle Markers
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies in Immunohistochemistry