10113
Amyloglucosidase from Aspergillus niger
powder, white, ~120 U/mg
Synonyme(s) :
1,4-α-D-Glucane glucohydrolase, Exo-1,4-α-glucosidase, Glucoamylase
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Activité spécifique
~120 U/mg
Poids mol.
Mr ~97000
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Couleur
white
Activité étrangère
protease ≤0.1%
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Définition de l'unité
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable