61230
Copper(II) sulfate
puriss. p.a., anhydrous, ≥99.0% (RT)
Synonyme(s) :
Cupric sulfate
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
7.3 mmHg ( 25 °C)
Qualité
puriss. p.a.
Essai
≥99.0% (RT)
Forme
powder
Impuretés
≤0.005% total nitrogen (N)
Perte
≤1.0% loss on drying, 250 °C
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L)
Pf
200 °C (dec.) (lit.)
Densité
3.603 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Application(s)
environmental
Chaîne SMILES
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clé InChI
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable