ERMAE671
Methylmercury 202Hg (certified for isotope abundance ratio)
ERM®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Pureté isotopique
202Hg
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
matrix material
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1