Principaux documents
1.93203
Supelco
Mercury(II) chloride
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Mercury(II) chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Cl2Hg
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité
ACS reagent
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Hg+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Conditionnement
1.93203.0121: 100 g, Minimum order quantity: 1
1.93203.0251: 250 g, Minimum order quantity: 1
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable