Principaux documents
900631
Sigma-Aldrich
Éthylène glycol
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Synonyme(s) :
1,2-Éthanediol
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
62.07
Beilstein:
505945
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352137
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ZerO2®
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 20 °C)
Essai
99.8%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
752 °F
Limite d'explosivité
15.3 %
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
≤0.003% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
pb
195-198 °C
Pf
−13 °C (lit.)
Densité
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Application
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Informations légales
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - open cup