Principaux documents
53940
Supelco
Hydrindantin dihydrate
for Stein-Moore-Chromatography, LiChropur
Synonyme(s) :
2,2′,3,3,3′,3′-Hexahydroxy-2,2′-biindan-1,1′-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H14O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.30
Beilstein:
1895666
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
for Stein-Moore-Chromatography
LiChropur
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
Pf
~240 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
[H]O[H].[H]O[H].OC1(O)c2ccccc2C(=O)C1(O)C3(O)C(=O)c4ccccc4C3(O)O
InChI
1S/C18H10O6.2H2O/c19-13-9-5-1-2-6-10(9)14(20)17(13,23)18(24)15(21)11-7-3-4-8-12(11)16(18)22;;/h1-8,23-24H;2*1H2
Clé InChI
QIAIXVRAKYAOGJ-UHFFFAOYSA-N
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2