52930
1-Hexene
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
155 mmHg ( 21.1 °C)
Essai
≥99.8% (GC)
Température d'inflammation spontanée
487 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.388 (lit.)
n20/D 1.388
pb
60-66 °C (lit.)
Densité
0.678 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCC=C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3H,1,4-6H2,2H3
Clé InChI
LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-13.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-25.0 °C - closed cup