320323
1-Hexene
97%
Synonyme(s) :
1-n-Hexene
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
155 mmHg ( 21.1 °C)
Pureté
97%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
487 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.388 (lit.)
Point d'ébullition
60-66 °C (lit.)
Densité
0.678 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCC=C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3H,1,4-6H2,2H3
Clé InChI
LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
Application
- As a substrate for polymerization by various catalysts.
- To prepare good quality middle distillates and lubricating oils by oligomerization.
- In the synthesis of aldehydes using supercritical CO2 and rhodium catalyst by hydroformylation reaction.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-13.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-25.0 °C - closed cup