28-6020
Acide sulfurique solution
5 mM
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
5 mM
1/100 N
Densité
1 g/cm3 at 20 °C
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable