13-1760
Hydrochloric acid
0.01 M
Synonyme(s) :
Chlorure d’hydrogène solution
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Acide chlorhydrique solution, 0.01 M
Qualité
reagent
Pression de vapeur
190 mmHg ( 25 °C)
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
0.01 M
1/100 N
pb
100 °C (lit.)
Densité
1 g/cm3 at 20 °C
Chaîne SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable